Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 1,0 M bufferopløsning, pH 6,5
Artikelnummer. 15484309
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484309 250 mL 250ml
15494309 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484309 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61797.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.17 DKK
    725.65 DKK / 250ml
    Spare 134.52 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209,26 g/mol
MOPS bruges ofte som buffer i biologi og biokemi. Det bruges meget til polyakrylamidgelelektroforese. Det bruges som en morpholinpropansulfonsyrebuffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
MOPS bruges ofte som buffer i biologi og biokemi. Det bruges meget til polyakrylamidgelelektroforese. Det bruges som en morpholinpropansulfonsyrebuffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Anvendelse over 20 mM i pattedyrscellekultur anbefales ikke. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 1.0 M
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.