Få mere at vide
MOPS, 0.5M buffer soln., pH 9.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433609
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
Artikelnummer. 15433609
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60922.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 9.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL