Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,5
Beskrivelse
MOPS bruges ofte som buffer i biologi og biokemi. Det bruges meget til polyakrylamidgelelektroforese. Det bruges som en A morpholino propansulfonsyre buffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
MOPS bruges ofte som buffer i biologi og biokemi. Det bruges meget til polyakrylamidgelelektroforese. Det bruges som en A morpholino propansulfonsyre buffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Anvendelse over 20 mM i pattedyrscellekultur anbefales ikke. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MOPS buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 7.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |