Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,0
Artikelnummer. 15493109
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493109 250 mL 250ml
15483109 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493109 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60328.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 7.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri