Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,0
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MOPS buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 7.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Lugt | Lugtfri |