Få mere at vide
Micronova Moppefjernelsesstang
Artikelnummer. 30533188 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Produkttype:
Værktøj til fjernelse af mopper
Artikelnummer. Produkttype
30533188 Værktøj til fjernelse af mopper
1 options
Artikelnummer. 30533188 Leverandør Micronova Leverandørnr. QMBR01
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tilbyder bekvem, ergonomisk moppeudveksling og understøtter lav-berørings/ingen berørings-moppeprocedure
  • Holdbart konstrueret af elektropoleret 304 rustfrit stål
  • Sæt nemt flade moppedæksler på lavprofilstangen og glider af med én glidende bevægelse
  • Fastgøres til SlimLine™ spande eller bruges som en del af modulære vogne, Slimline vogne eller BucketBinder™ moppesystemer
  • God kemisk modstandsdygtighed over for desinfektionsmiddel
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Værktøj til fjernelse af mopper
Materiale Rustfrit stål (304), elektropoleret
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Håndfri fjernelse af moppe
Til brug med (udstyr) Spande
Længde (engelsk) 21 tommer
Længde (metrisk) 58.42 cm
Mængde 1 hv.
Form Rektangulær
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (engelsk) 4,3''
Bredde (metrisk) 10.16 cm