Få mere at vide
Micronova™ Moppeadapter kontrolleret miljø
Artikelnummer. 13187626 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen, Rustfrit stål (304)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
13187626 Polypropylen, Rustfrit stål (304) Hver
1 options
Artikelnummer. 13187626 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QDSLRTT14P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 DKK
    1885.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 159.48 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
De Micronova TankTool Adapter er en rammeadapter i rustfrit stål med drejefunktion, der holder MZSM-serien af udskiftelige moppehoveder. Buet ramme bevarer kontakten under rengøring af tanke. Tilgængelig i eksteriør og indvendig (omvendt) konfigurationer
indvendig tank til brug med Slimline SLSC og SLP slipbetræk, rustfrit stål/polyethylen, pasform Slimline og Slim T skovlsystemer Slimline
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Rammeadapter i rustfrit stål med drejefunktion, der holder MZSM-serien af udskiftelige moppehoveder
Oversigt TankTool Adapter
Til brug med (applikation) Designet til renrumsbrug
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Materiale Polypropylen, Rustfrit stål (304)