missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monuron D6 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30321122
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30321122 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30321122 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA15320100AC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monuron D6
CAS 217488-65-8
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylær formel C9 2H6 H5 Cl N2 O
Mængde 1 mL
Synonym Urea, N'-(4-chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)- (9CI), Monuron D6, Monuron D6 (dimethyl D6)
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)cc1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 3-(4-chlorophenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea
Molekylvægt (g/mol) 204.69
Formel vægt 204.0937 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.