Få mere at vide
Montmorillonit K10, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449019
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449019 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 15449019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15160.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1318-93-0 | Al2H2O12Si4 | 360,307 g/mol
Anvendes til støtte for katalysatorer, fremstilling af ler-nanopaper-kompositter med perlemor-lignende struktur, omdannelse af triosesukkere med alkoholer til alkyllaktater og afbeskyttelse af keton-dimethylhydrazoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes
til støtte for katalysatorer, fremstilling af ler-nanopapirkompositter med perlemor-lignende struktur, omdannelse af triosesukkere med alkoholer til alkyllaktater og afbeskyttelse af keton-dimethylhydrazoner.
Opløselighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Montmorillonite K10
CAS 1318-93-0
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Molekylær formel Al2H2O12Si4
MDL nummer MFCD00132796
Merck Index 14,6260
Synonym montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
IUPAC navn dialuminium;dioxosilan;oxygen(2-);hydrat
Molekylvægt (g/mol) 360.307
PubChem CID 71586775