Få mere at vide
Montmorillonite K 10, TRC
Artikelnummer. 30484250
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30484250 5 g
1 options
Artikelnummer. 30484250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5680905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Montmorillonite K 10
CAS 1318-93-0
Molekylær formel Al2H2O12Si4
Mængde 5 g
Synonym 1090B, 1095B, AMS, AMS (mineral), Alabama Blue Clay, Albagen 4439, Amcol A
InChI formel InChI=1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
SMIL O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Molekylvægt (g/mol) 360.31