Få mere at vide
Montelukast Styrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Montelukast Styrene |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H34ClNO2S/c1-24(2)31-9-4-3-7-26(31)13-17-33(40-23-35(18-19-35)22-34(38)39)28-8-5-6-25(20-28)10-15-30-16-12-27-11-14-29(36)21-32(27)37-30/h3-12,14-16,20-21,33H,1,13,17-19,22-23H2,2H3,(H,38,39)/b15-10+/t33-/m1/s1 |
| Formel vægt | 567.1999 |