Få mere at vide
Montelukastnatrium, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15555196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15555196 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15555196 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 DKK
    1134.65 DKK / 1g
    Spare 200.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 151767-02-1 | C35H35ClNNaO3S | 608,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Montelukast sodium
CAS 151767-02-1
Molekylær formel C35H35ClNNaO3S
MDL nummer MFCD00931431
Smeltepunkt 115,0 °C
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle LBFBRXGCXUHRJY-HKHDRNBDSA-M
SMIL [Na+].CC(C)(O)C1=CC=CC=C1CC[C@@H](SCC1(CC([O-])=O)CC1)C1=CC=CC(\C=C\C2=CC=C3C=CC(Cl)=CC3=N2)=C1
IUPAC navn natrium;2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chlorquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 608.17
PubChem CID 23663996
Mængde 1 g
ChEBI CHEBI:6993
Formel vægt 608.17
Procent renhed 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Montelukast sodium
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.