missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Montelukast sodium

Beskrivelse
Montelukast sodium is a cysteinyl leukotriene receptor 1 (CysLT1) and GPR17 antagonist. Blocks pentylenetetrazole -induced seizures, blood brain barrier (BBB) disruption and leukocyte migration in mice. Reduces neuroinflammation, improves BBB integrity, enhances learning and memory, and restores hippocampal neurogenesis and cognitive function in aged rats. Orally active and brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic acid sodium salt |
| CAS | 151767-02-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Leukotriene and Related Receptor Antagonists |
| Molekylær formel | C35H35ClNNaO3S |
| Formel vægt | 608.17 |
| Renhed | >99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?