missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Montelukast sodium
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18723978
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18723978 10 mg
18771548 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18723978 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5904/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CysLT1 and GPR17 antagonist

Montelukast sodium is a cysteinyl leukotriene receptor 1 (CysLT1) and GPR17 antagonist. Blocks pentylenetetrazole -induced seizures, blood brain barrier (BBB) disruption and leukocyte migration in mice. Reduces neuroinflammation, improves BBB integrity, enhances learning and memory, and restores hippocampal neurogenesis and cognitive function in aged rats. Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic acid sodium salt
CAS 151767-02-1
Mængde 10 mg
Mål Leukotriene and Related Receptor Antagonists
Molekylær formel C35H35ClNNaO3S
Formel vægt 608.17
Renhed >99%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.