missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Montelukast Methyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Montelukast Methyl Ketone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H32ClNO3S/c1-23(37)30-8-3-2-6-25(30)12-16-32(40-22-34(17-18-34)21-33(38)39)27-7-4-5-24(19-27)9-14-29-15-11-26-10-13-28(35)20-31(26)36-29/h2-11,13-15,19-20,32H,12,16-18,21-22H2,1H3,(H,38,39)/b14-9+/t32-/m1/s1 |
| Formel vægt | 569.1791 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?