missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Montelukast Cyclized Ether impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Montelukast Cyclizate |
| CAS | 168214-67-3 |
| Molekylær formel | C29 H26 Cl N O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Quinoline, 7-chloro-2-[2-[3-(1,3,4,5-tetrahydro-1,1-dimethyl-2-benzoxepin-3-yl)phenyl]ethenyl]-, 7-Chloro-2-{2-[3-(1,1-dimethyl-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[c]-oxepin-3-yl)phenyl]vinyl}quinoline, Montelukast Cyclizate Ether Impurity, Montelukast Cyclizate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H26ClNO/c1-29(2)26-9-4-3-7-21(26)13-17-28(32-29)23-8-5-6-20(18-23)10-15-25-16-12-22-11-14-24(30)19-27(22)31-25/h3-12,14-16,18-19,28H,13,17H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)OC(CCc2ccccc12)c3cccc(C=Cc4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3 |
| IUPAC navn | 7-chloro-2-[2-[3-(1,1-dimethyl-4,5-dihydro-3H-2-benzoxepin-3-yl)phenyl]ethenyl]quinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 439.98 |
| Formel vægt | 439.1703 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?