Få mere at vide
TFA Dostmann™ Monsun trådløs regnmåler
Artikelnummer. 11897870
Skift visning
Temperatur (metrisk) Drift:
-50 °C til +70 °C
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Drift
11897870 -50 °C til +70 °C
1 options
Artikelnummer. 11897870 Leverandør TFA Dostmann™ Leverandørnr. 47.3003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.96 DKK
    245.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 81.85 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Til brug med (applikation) Trådløs transmission af udetemperatur og nedbørsmængder (maks. 30 m) med temperaturtrend
Højde (metrisk) 122 mm
Materiale Plast
Temperatur (metrisk) Drift -50 °C til +70 °C
Vægt (metrisk) 114 g
Produkttype Trådløs regnmåler