Få mere at vide
Monosultap, TRC
Artikelnummer. 30476866
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30476866 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30476866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM56718050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monosultap
CAS 29547-00-0
Molekylær formel C5 H12 N O6 S4 . Na
Mængde 50 mg
Synonym Thiosulfuric acid (H2S2O3), S,S'-[2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl] ester, monosodium salt (9CI), Thiosulfuric acid, S,S'-[2-(dimethylamino)trimethylene] ester, monosodium salt (8CI), 1,3-Propanedithiol, 2-(dimethylamino)-, bis(hydrogen sulfate) (ester) monosodium salt (8CI), Monomehypo, Monosultap, SCD, Sha Chong Dan, Shachongdan
InChI formel InChI=1S/C5H13NO6S4.Na/c1-6(2)5(3-13-15(7,8)9)4-14-16(10,11)12;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CN(C)C(CSS(=O)(=O)O)CSS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;2-(dimethylamino)-1-sulfonatosulfanyl-3-sulfosulfanylpropane
Molekylvægt (g/mol) 333.4
Formel vægt 332.9445