missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monosultap, TRC

Artikelnummer. 30481786
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481786 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM567180500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monosultap
CAS 29547-00-0
Molekylær formel C5 H12 N O6 S4 . Na
Mængde 500 mg
Synonym Thiosulfuric acid (H2S2O3), S,S'-[2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl] ester, monosodium salt (9CI), Thiosulfuric acid, S,S'-[2-(dimethylamino)trimethylene] ester, monosodium salt (8CI), 1,3-Propanedithiol, 2-(dimethylamino)-, bis(hydrogen sulfate) (ester) monosodium salt (8CI), Monomehypo, Monosultap, SCD, Sha Chong Dan, Shachongdan
InChI formel InChI=1S/C5H13NO6S4.Na/c1-6(2)5(3-13-15(7,8)9)4-14-16(10,11)12;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CN(C)C(CSS(=O)(=O)O)CSS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;2-(dimethylamino)-1-sulfonatosulfanyl-3-sulfosulfanylpropane
Molekylvægt (g/mol) 333.4
Formel vægt 332.9445
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.