missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monosulfuron, TRC

Artikelnummer. 30479062
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479062 250 mg
30478715 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM567185250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monosulfuron
CAS 155860-63-2
Molekylær formel C12 H11 N5 O5 S
Mængde 250 mg
Synonym Benzenesulfonamide, N-[[(4-methyl-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-2-nitro-, Monosulfuron
InChI formel InChI=1S/C12H11N5O5S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-12(18)16-23(21,22)10-5-3-2-4-9(10)17(19)20/h2-7H,1H3,(H2,13,14,15,16,18)
SMIL Cc1ccnc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2[N+](=O)[O-])n1
IUPAC navn 1-(4-methylpyrimidin-2-yl)-3-(2-nitrophenyl)sulfonylurea
Molekylvægt (g/mol) 337.31
Formel vægt 337.0481
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.