Få mere at vide
Monostearyl Maleate, Mikromol™
Beskrivelse
Monostearyl Maleate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monostearyl Maleate |
| CAS | 2424-62-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Monostearyl Maleate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H40 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Monostearyl Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18- |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-4-octadecoxy-4-oxobut-2-enoic acid |
| Vis mere |