Få mere at vide
Mononatriumglutamatmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30471832
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30471832 5 g
1 options
Artikelnummer. 30471832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5671505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monosodium Glutamate Monohydrate
CAS 6106-04-3
Molekylær formel C5 H8 N O4 . H2 O . Na
Mængde 5 g
Synonym L-Glutamic acid, sodium salt, hydrate (1:1:1), Glutamic acid, monosodium salt, monohydrate, L- (8CI), L-Glutamic acid, monosodium salt, monohydrate (9CI), MSG monohydrate, Monosodium L-glutamate monohydrate, Monosodium glutamate monohydrate, Sodium glutamate monohydrate
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
SMIL O.[Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; (2S)-2-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoat; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 187.126
Formel vægt 187.046