Få mere at vide
Monosodium Acid Methane Arsonate Sesquihydrate, TRC
Artikelnummer. 30481227
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30481227 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30481227 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM56715310MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylarsonic acid sodium
CAS 2163-80-6
Molekylær formel C H4 As O3 . Na
Mængde 10 mg
Synonym Methanearsonic acid, monosodium salt (8CI), Ansar 170, Ansar 170L, Ansar 529, Bueno 6, Daconate, Gepiron, MSMA, Monosodium acid methanearsonate, Monosodium acid metharsonate, Monosodium methanearsonate, Monosodium methylarsonate, Sodium acid methanearsonate, Weed 108
InChI formel InChI=1S/CH5AsO3.Na/c1-2(3,4)5;/h1H3,(H2,3,4,5);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].C[As](=O)(O)[O-]
IUPAC navn sodium;hydroxy(methyl)arsinate
Molekylvægt (g/mol) 161.952
Formel vægt 161.9274