Få mere at vide
Monoshake magnetisk Microtiter™ Pladeryster
Artikelnummer. p-4531202 Shop alle Thermo Scientific produkter
Stiktype:
EU-stik
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10515882
Brand: Thermo Scientific 50094308
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Monoshake mikropladerysteren anvender direkte drejeknapkontrol til rysteapplikationer på laboratoriebænken.
Thermo Scientific™ Monoshake er –en slidfri magnetisk mikrotiterpladeryster —til direkte brug på laboratoriebænken. Monoshake er velegnet til omrystning af 96- og 384-brønds mikrotiterplader.
  • Kraftige rystebevægelser fra 100 til 2000 rpm
  • Pladsbesparende dimensioner, fodaftryk kun lidt større end en mikrotiterplade
  • Direkte styret med integreret hastighedsregulator
  • Selvcentrerende nulstilling for sikker, uovervåget drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 100 til 2000 o/min
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C (ved 80 % RF)
Amplitude 2 mm
Holder Mikroplade
Stiktype EU-stik
Forsendelsesvægt (metrisk) 2.1 kg
Oversigt Monoshake, med strømforsyning
Antal stillinger 1