Få mere at vide
Monoshake magnetisk Microtiter™ Pladeryster
Shop alle Thermo Scientific produkter
Stiktype:
EU-stik
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Monoshake er –en slidfri magnetisk mikrotiterpladeryster —til direkte brug på laboratoriebænken. Monoshake er velegnet til omrystning af 96- og 384-brønds mikrotiterplader.
- Kraftige rystebevægelser fra 100 til 2000 rpm
- Pladsbesparende dimensioner, fodaftryk kun lidt større end en mikrotiterplade
- Direkte styret med integreret hastighedsregulator
- Selvcentrerende nulstilling for sikker, uovervåget drift
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 100 til 2000 o/min |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C (ved 80 % RF) |
| Amplitude | 2 mm |
| Holder | Mikroplade |
| Stiktype | EU-stik |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 2.1 kg |
| Oversigt | Monoshake, med strømforsyning |
| Antal stillinger | 1 |