Få mere at vide
Monopropylphthalat O-Beta-D-Glucuronid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monopropyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O10/c1-2-7-25-15(23)8-5-3-4-6-9(8)16(24)27-17-12(20)10(18)11(19)13(26-17)14(21)22/h3-6,10-13,17-20H,2,7H2,1H3,(H,21,22)/t10?,11-,12?,13-,17-/m0/s1 |
| Formel vægt | 384.11 |