missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Monopropyl Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monopropyl Phthalate-d4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-2-7-15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D |
| Formel vægt | 212.099 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?