Få mere at vide
Monopentyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30136899
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136899 250 mg
30006132 50 mg
30007449 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM566740250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24539-56-8
Molekylær formel C13 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 236.26
Synonym Phthalic acid mono-n-pentyl ester
IUPAC navn 2-pentoxycarbonylbenzoic acid
SMIL CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mono-n-pentyl phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O4/c1-2-3-6-9-17-13(16)11-8-5-4-7-10(11)12(14)15/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3,(H,14,15)
Formel vægt 236.105
Procent renhed >95%