Få mere at vide
Monooctyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30011995
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011995 50 mg
30003568 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM56665050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5393-19-1
Molekylær formel C16 H22 O4
Molekylvægt (g/mol) 278.34
Synonym Phthalic acid, mono-n-octyl ester
IUPAC navn 2-octoxycarbonylbenzoic acid
SMIL CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monooctyl Phthalate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22O4/c1-2-3-4-5-6-9-12-20-16(19)14-11-8-7-10-13(14)15(17)18/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3,(H,17,18)
Formel vægt 278.1518
Procent renhed >95%