missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Monooctyl Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monooctyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1398065-74-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H18D4O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Octyl Ester-d4, Phthalic Acid Monooctyl Ester-d4, Hydrogen Octyl Phthalate-d4, Mono-n-octyl Phthalate-d4, NSC 4639-d4, Octyl Hydrogen Phthalate-d4, MOP-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-2-3-4-5-6-9-12-20-16(19)14-11-8-7-10-13(14)15(17)18/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3,(H,17,18)/p-1 |
| SMIL | O=C(OCCCCCCCC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.37 |
| Formel vægt | 282.1769 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?