Få mere at vide
Monomethylarsonøs syre, TRC
Artikelnummer. 30479797
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479797 10 mg
30465153 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30479797 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM56510010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25400-23-1
Molekylær formel CH5AsO2
Molekylvægt (g/mol) 123.97
Synonym Methanearsonous Acid, Methylarsonous Acid
IUPAC navn methylarsonøs syre
SMIL O[As](O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monomethylarsonous Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/CH5AsO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
Formel vægt 123.9506
Procent renhed >95%