Få mere at vide
Monomethylaminopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12942155 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
Artikelnummer. 12942155
Brand: Fisher Chemical A 029 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel CH3NH3+
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monomethylamine
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L
Type Single-component Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 100 mL