Få mere at vide
Monomethylsuberat, TRC
Artikelnummer. 30480829
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30480829 1 g
1 options
Artikelnummer. 30480829 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5425901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monomethyl Suberate
CAS 3946-32-5
Molekylær formel C9H16O4
Mængde 1 g
Synonym Octanedioic Acid, Monomethyl Ester, Suberic Acid Methyl Ester, Suberic Acid, Monomethyl Ester, 8-Methoxy-8-oxooctanoic Acid, Methyl 1,8-Octanedionate, Methyl 7-Carboxyheptanoate
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
SMIL COC(=O)CCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 8-methoxy-8-oxooctanolsyre
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Formel vægt 188.1049