Få mere at vide
Monomethyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic Acid Monomethyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 180.0423 |
| Procent renhed | >95% |