Få mere at vide
Monomethylphthalat O-Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30006139
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006139 50 mg
30009888 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM56654550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53819-80-0
Molekylær formel C15H16O10
Molekylvægt (g/mol) 356.28
Synonym 1-(Methyl 1,2-Benzenedicarboxylate) β-D-Glucopyranuronic Acid, Monomethylphthalate Glucuronide;
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monomethyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O10/c1-23-13(21)6-4-2-3-5-7(6)14(22)25-15-10(18)8(16)9(17)11(24-15)12(19)20/h2-5,8-11,15-18H,1H3,(H,19,20)/t8-,9-,10+,11-,15-/m0/s1