Få mere at vide
Monomethyl Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monomethyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1276197-40-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 D4 H4 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Phthalic Acid, Mono-methyl Ester D4 (Phenyl D4), Phthalic-3,4,5,6 D4 Acid Monomethyl Ester, 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-methoxycarbonylbenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-methoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.182 |
| Vis mere |