Få mere at vide
Monomethylisophthalat, TRC
Artikelnummer. 30471019
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30471019 10 g
1 options
Artikelnummer. 30471019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM52470010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monomethyl Isophthalate
CAS 1877-71-0
Molekylær formel C9H8O4
Mængde 10 g
Synonym 1-Methyl Ester-1,3-benzenedicarboxylic Acid, Monomethyl Ester-1,3-benzenedicarboxylic Acid, Methyl Ester Isophthalic Acid, Monomethyl Ester Isophthalic Acid, 3-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, 3-Carbomethoxybenzoic Acid, Methyl 3-Carboxybenzoate, Methyl Hydrogen Isophthalate, Methyl m-Carboxybenzoate, Methyl m-Phthalate
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMIL COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0423