Få mere at vide
Monomethyl Glutarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monomethyl Glutarate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vægt | 146.0579 |