missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Monomethyl Glutarate-1,5-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monomethyl Glutarate-1,5-13C2 |
| CAS | 1189708-76-6 |
| Molekylær formel | C413C2H10O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pentanedioic Acid-13C2 1-Methyl Ester, Glutaric Acid-13C2 Monomethyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)butyric Acid-13C2, 4-Carboxybutanoic Acid-13C2 Methyl Ester, 5-Methoxy-5-oxopentanoic Acid-13C2, Methyl Glutarate-13C2, NSC 93807-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)/i5+1,6+1 |
| SMIL | CO[13C](=O)CCC[13C](=O)O |
| IUPAC navn | 5-methoxy-5-oxo(1,5-^{13}C_{2})pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.13 |
| Formel vægt | 148.0646 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?