Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monomethylfumarat |
| CAS | 2756-87-8 |
| Mængde | 5 g |
| Smeltepunkt | 145 °C til 150 °C |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Byggeklodser |
| Molekylær formel | C5H6O4 |
| Fysisk form | Pulver eller krystaller |
| Farve | Hvid til Næsten-hvid |
| Renhed | ≥96,0 % |