Få mere at vide
Monomethyl Arsonothioic Acid (80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monomethyl Arsonothioic Acid |
| CAS | 937022-98-5 |
| Molekylær formel | CH5AsO2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Methylarsonothioic O,S-Acid |
| InChI formel | InChI=1S/CH5AsO2S/c1-2(3,4)5/h1H3,(H2,3,4,5) |
| SMIL | O=[As](S)(C)O |
| IUPAC navn | methylarsonothioic O,S-acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.04 |
| Formel vægt | 155.92 |