missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monomethyl Arsonothioic Acid (80%), TRC

Artikelnummer. 30338537
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338537 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7882605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monomethyl Arsonothioic Acid
CAS 937022-98-5
Molekylær formel CH5AsO2S
Mængde 5 mg
Synonym Methylarsonothioic O,S-Acid
InChI formel InChI=1S/CH5AsO2S/c1-2(3,4)5/h1H3,(H2,3,4,5)
SMIL O=[As](S)(C)O
IUPAC navn methylarsonothioic O,S-acid
Molekylvægt (g/mol) 156.04
Formel vægt 155.92
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.