Få mere at vide
Monomethyl Adipat, TRC
Artikelnummer. 30478389
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30478389 25 g
1 options
Artikelnummer. 30478389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM56480025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monomethyl Adipate
CAS 627-91-8
Molekylær formel C7H12O4
Mængde 25 g
Synonym Hexanedioic Acid 1-Methyl Ester, Adipic Acid Methyl Ester, Adipic Acid Monomethyl Ester, Hexanedioic Acid Monomethyl Ester, 5-Carbomethoxypentanoic Acid, 6-Methoxy-6-oxohexanoic Acid, Methyl 5-Carboxypentanoate, Methyl Adipate, Methyl Hemiadipate, Methyl Hydrogen Adipate, Monomethyl 1,6-Hexanedioate, NSC 55113, NSC 9389
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
SMIL COC(=O)CCCCC(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 160.0736