Få mere at vide
Monomelittoside, MedChemExpress
Beskrivelse
Monomelittoside is a natural compound.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monomelittoside |
| CAS | 20633-72-1 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H22O10 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Danmelittoside |
| SMIL | O[C@@]([C@@H]1O)(C=CO2)[C@](C(CO)=C1)([H])[C@@H]2O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.33 |
| Formel vægt | 362.33 |
| Grad | Research |
| Vis mere |