Få mere at vide
Monomelittoside, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401608
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16401608 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16401608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0916
MedChemExpress Monomelittoside is a natural compound.
Monomelittoside is a natural compound.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monomelittoside
CAS 20633-72-1
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H22O10
Mængde 5 mg
Synonym Danmelittoside
SMIL O[C@@]([C@@H]1O)(C=CO2)[C@](C(CO)=C1)([H])[C@@H]2O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO
Molekylvægt (g/mol) 362.33
Formel vægt 362.33
Grad Research
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation