missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monolaurin, TRC

Artikelnummer. 30472410
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472410 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM54900010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monolaurin
CAS 142-18-7
Molekylær formel C15H30O4
Mængde 10 g
Synonym 1-Mono-laurin, (±)-2,3-Dihydroxypropyl dodecanoate, (±)-Glyceryl 1-monododecanoate, 1-Glyceryl laurate, 1-Monododecanoylglycerol, 1-Monolaurin, 1-Monolauroyl-rac-glycerol, 3-Dodecanoyloxy-1,2-propanediol, Dodecanoic acid alpha-monoglyceride, Glycerin 1-monolaurate, Glycerol 1-laurate, Glycerol 1-monododecanoate, Glycerol 1-monolaurate, Glycerol alpha-monolaurate, Glyceryl laurate, Glyceryl monododecanoate, Glyceryl monolaurate, Lauric acid 1-monoglyceride, Lauric acid alpha-monoglyceride, Lauricidin, Luaricidin, NSC 698570, alpha-Monolaurin
InChI formel InChI=1S/C15H30O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)19-13-14(17)12-16/h14,16-17H,2-13H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropyl dodecanoate
Molekylvægt (g/mol) 274.4
Formel vægt 274.2144
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.