Få mere at vide
Monoisopropyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30180102
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180102 1 g
30179985 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180102 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5479001G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35118-50-4
Molekylær formel C11 H12 O4
Molekylvægt (g/mol) 208.21
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(1-methylethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(1-methylethyl) ester (9CI), Phthalic acid, isopropyl ester (6CI,7CI), Isopropyl hydrogen o-phthalate, Monoisopropyl phthalate, Phthalic acid monoisopropyl ester, o-(Isopropoxycarbonyl)benzoic acid
IUPAC navn 2-propan-2-yloxycarbonylbenzoic acid
SMIL CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monoisopropyl Phthalate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c1-7(2)15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Formel vægt 208.0736