Få mere at vide
Monoisopropyl Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monoisopropyl Phthalate-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-7(2)15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D |
| Formel vægt | 212.0987 |