Få mere at vide
Monoisobutyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monoisobutyl Phthalate |
| CAS | 30833-53-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H14 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(2-methylpropyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, monoisobutyl ester (8CI), Monoisobutyl phthalate, Phthalic acid monoisobutyl ester, Isobutyl hydrogen phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Vis mere |