missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Monoisobutyl Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monoisobutyl phthalate-d4 |
| CAS | 1219802-26-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 2H4 H10 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1-(2-methylpropyl) ester, 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid, Phthalic acid monoisobutyl ester D4 (phenyl-D4), Isobutyl hydrogen phthalate-d4, Monoisobutyl phthalate-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14)/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2-methylpropoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.26 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?