missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Monohydroxyisononyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monohydroxyisononyl Phthalate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O5/c1-13(9-5-3-2-4-8-12-18)22-17(21)15-11-7-6-10-14(15)16(19)20/h6-7,10-11,13,18H,2-5,8-9,12H2,1H3,(H,19,20) |
| Formel vægt | 308.16 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?